Ácido (±)-4-(trifluorometil)mandelico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (±)-4-(trifluorometil)fenilglicólico
PC7687-5G PC7687-1G PC7687-25G
APOSPC7687-5GEA 108 EUR
APOSPC7687-5G APOSPC7687-1G APOSPC7687-25G
Ácido (±)-4-(trifluorometil)mandelico 98%
Ácido (±)-4-(trifluorometil)mandelico
Formula: C₉H₇F₃O₃
MW: 220,15 g/mol
Pto. de fusión: 130…132 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009724
Núm. CAS: 395-35-7
EINECS: 206-900-1