4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7690-1G PC7690-250MG PC7690-5G
APOSPC7690-1GEA 66.7 EUR
APOSPC7690-1G APOSPC7690-250MG APOSPC7690-5G
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid 98%
4-(Difluoromethoxy)phenylacetic acid
Formula: C₉H₈F₂O₃
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00236239
Núm. CAS: 243659-15-6