4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7692-5G PC7692-1G PC7692-25G
APOSPC7692-5GEA 24.8 EUR
APOSPC7692-5G APOSPC7692-1G APOSPC7692-25G
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
4-(Trifluoromethyl)nicotinic acid
Formula: C₇H₄F₃NO₂
Pto. de fusión: 146…149 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00082626
Núm. CAS: 158063-66-2