2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7692T-25G PC7692T-5G PC7692T-100G
APOSPC7692T-25GEA 62.5 EUR
APOSPC7692T-25G APOSPC7692T-5G APOSPC7692T-100G
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone 97%
2-Bromo-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formula: C₉H₆BrF₃O
Pto. de fusión: 46…56 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00126489
Núm. CAS: 383-53-9
UN: 3261
ADR: 8,III