(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7696-1G PC7696-5G PC7696-10G
APOSPC7696-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7696-1G APOSPC7696-5G APOSPC7696-10G
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile 97%
(3-(Trifluoromethyl)phenoxy)acetonitrile
Formula: C₉H₆F₃NO
Pto. Ebullición: 82…84 °C/0,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Núm. CAS: 2145-31-5
UN: 3276
ADR: 6.1,III