Ácido (α-α-α-trifluoro-2-tolil)acetico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (2-(trifluorometil)fenil)acético
PC7698-5G PC7698-1G PC7698-10G
APOSPC7698-5GEA 21.9 EUR
APOSPC7698-5G APOSPC7698-1G APOSPC7698-10G
Ácido (α-α-α-trifluoro-2-tolil)acetico 98%
Ácido (α-α-α-trifluoro-2-tolil)acetico
Formula: F₃CC₆H₄CH₂COOH
MW: 204,15 g/mol
Pto. de fusión: 99…102 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004327
Núm. CAS: 3038-48-0
EINECS: 221-240-4