Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
Ácido (3-(trifluorometil)fenil)acético
PC7699-25G
PC7699-100G
PC7699-5G
APOSPC7699-25GEA
34.8
EUR
APOSPC7699-25G
APOSPC7699-100G
APOSPC7699-5G
Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico 97%
Ácido (α-α-α-trifluoro-3-tolil)acetico
Formula:
(C₆H₄(CF₃))CH₂COOH MW: 204.15 g/mol Pto. de fusión: 76…79 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00004339 Núm. CAS: 351-35-9 EINECS: 206-511-7 |