Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: Ácido (4-(trifluorometil)fenil)acético
PC7700-100G PC7700-25G PC7700-500G
APOSPC7700-100GEA 161 EUR
APOSPC7700-100G APOSPC7700-25G APOSPC7700-500G
Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico 98%
Ácido (α-α-α-trifluoro-4-tolil)acetico
Formula: (C₆H₄(CF₃))CH₂COOH
MW: 204.15 g/mol
Pto. de fusión: 79…85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00004352
Núm. CAS: 32857-62-8
EINECS: 251-263-5