Ácido 4-fluoro-3-hidroxibenzoico 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7701-25G
APOSPC7701-25GEA 125 EUR
APOSPC7701-25G
Ácido 4-fluoro-3-hidroxibenzoico 98%
Ácido 4-fluoro-3-hidroxibenzoico
Formula: C₇H₅FO₃
MW: 156,11 g/mol
Pto. de fusión: 214…220 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269641
Núm. CAS: 51446-31-2