8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7706-1G PC7706-250MG
APOSPC7706-1GEA 771 EUR
APOSPC7706-1G APOSPC7706-250MG
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid 95%
8-Fluoro-2-methylquinoline-7-boronic acid
Formula: C₁₀H₉BFNO₂
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09475865
Núm. CAS: 957035-06-2