5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7707-250MG PC7707-1G
APOSPC7707-250MGEA 144 EUR
APOSPC7707-250MG APOSPC7707-1G
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid 98%
5-Fluoro-2-methoxy-3-pyridineboronic acid
Formula: C₆H₇BFNO₃
Pto. de fusión: 86…88 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD07368239
Núm. CAS: 957120-32-0