3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7710-25G
PC7710-5G
PC7710-100G
APOSPC7710-25GEA
24.8
EUR
APOSPC7710-25G
APOSPC7710-5G
APOSPC7710-100G
3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo 97%
3-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula:
C₉H₆F₃N Pto. Ebullición: 92…93 °C/4mmHg Densidad: 1,187 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 49 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00001913 Núm. CAS: 2338-76-3 EINECS: 219-053-8 UN: 1993 ADR: 3,III |