4-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7711-100G PC7711-25G PC7711-5G
APOSPC7711-100GEA 133 EUR
APOSPC7711-100G APOSPC7711-25G APOSPC7711-5G
4-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo 98%
4-(Trifluorometil)fenilacetonitrilo
Formula: C₉H₆F₃N
Pto. Ebullición: 131…132 °C/20mmHg
Pto. de fusión: 43…49 °C
Densidad: 1,23 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00001921
Núm. CAS: 2338-75-2
EINECS: 219-052-2
UN: 3439
ADR: 6.1,III