3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7712-10G PC7712-5G
APOSPC7712-10GEA 655 EUR
APOSPC7712-10G APOSPC7712-5G
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine 97%
3-Chloro-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃ClF₃N
Pto. Ebullición: 142…144 °C
Pto. de fusión: –43 °C
Densidad: 1,407 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD07368053
Núm. CAS: 81565-19-7
UN: 2926
ADR: 4.1+6.1,III