4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7713-1G
PC7713-5G
PC7713-10G
APOSPC7713-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7713-1G
APOSPC7713-5G
APOSPC7713-10G
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
4-(Trifluoromethyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₆H₁₁ClF₃N Pto. de fusión: 155…160 °C (desc.) Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD04971993 Núm. CAS: 155849-49-3 |