2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 2-Amino-3-(2-(trifluoromethyl)phenyl)propanoic acid
PC7713X-1G PC7713X-5G PC7713X-25G
APOSPC7713X-1GEA 60.9 EUR
APOSPC7713X-1G APOSPC7713X-5G APOSPC7713X-25G
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
2-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
MW: 233.19 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061305
Núm. CAS: 3832-73-3