3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7714-1G PC7714-5G
APOSPC7714-1GEA 246 EUR
APOSPC7714-1G APOSPC7714-5G
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine 97%
3-(Trifluoromethyl)-L-phenylalanine
Formula: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Pto. de fusión: ~216 °C (desc.)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00044945
Núm. CAS: 14464-68-7