3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7714M-1G
PC7714M-5G
PC7714M-10G
APOSPC7714M-1GEA
92.8
EUR
APOSPC7714M-1G
APOSPC7714M-5G
APOSPC7714M-10G
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
3-(Trifluoromethyl)-DL-phenylalanine
Formula:
C₁₀H₁₀F₃NO₂ Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00069074 Núm. CAS: 63701-37-1 UN: 2811 ADR: 6.1,II |