2-(Trifluorometil)fenilhidrazina 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(2-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 2-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716-1G PC7716-5G
APOSPC7716-1GEA 30.6 EUR
APOSPC7716-1G APOSPC7716-5G
2-(Trifluorometil)fenilhidrazina 98%
2-(Trifluorometil)fenilhidrazina
Formula: C₇H₇F₃N₂
Pto. de fusión: 56…63 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00052687
Núm. CAS: 365-34-4