3-(Trifluorometil)fenilhidrazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(3-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 3-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7716M-25G PC7716M-5G
APOSPC7716M-25GEA 545 EUR
APOSPC7716M-25G APOSPC7716M-5G
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina 97%
3-(Trifluorometil)fenilhidrazina
Formula: C₇H₇F₃N₂
Pto. Ebullición: 140 °C/30mmHg
Densidad: 1,348 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 107 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00025093
Núm. CAS: 368-78-5
EINECS: 206-713-5