4-(Trifluorometil)fenilhidrazina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)hydrazine, 4-Hydrazinobenzotrifluoride
PC7717-5G PC7717-25G PC7717-1G
APOSPC7717-5GEA 55.1 EUR
APOSPC7717-5G APOSPC7717-25G APOSPC7717-1G
4-(Trifluorometil)fenilhidrazina 97%
4-(Trifluorometil)fenilhidrazina
Formula: C₇H₇F₃N₂
Pto. Ebullición: 118…122 °C/17mmHg
Pto. de fusión: 59…66 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00042508
Núm. CAS: 368-90-1