3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7718-25G PC7718-5G
APOSPC7718-25GEA 400 EUR
APOSPC7718-25G APOSPC7718-5G
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
3-Bromo-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₃BrF₃N
Pto. Ebullición: 58 °C/11mmHg
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD08061310
Núm. CAS: 936841-70-2
UN: 2810
ADR: 6.1,III