1-(4-(Trifluorometil)fenil)imidazol 99%
Proveedor: Apollo Scientific
PC7718G-1G PC7718G-5G
APOSPC7718G-1GEA 103 EUR
APOSPC7718G-1G APOSPC7718G-5G
1-(4-(Trifluorometil)fenil)imidazol 99%
1-(4-(Trifluorometil)fenil)imidazol
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
Pto. Ebullición: 90 °C/0,05mmHg
Pto. de fusión: 71…73 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00060493
Núm. CAS: 25371-98-6