7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 7-Fluoro-4-hydroxyquinazoline, 7-Fluoro-4-quinazolinone, 7-Fluoro-4-quinazolinol
PC7721-1G PC7721-250MG
APOSPC7721-1GEA 29 EUR
APOSPC7721-1G APOSPC7721-250MG
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
7-Fluoroquinazolin-4(3H)-one
Formula: C₈H₅FN₂O
MW: 164,1400 g/mol
Pto. de fusión: 240…242 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD05664874
Núm. CAS: 16499-57-3