4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 4-(Trifluoromethyl)picolinonitrile
PC7722-250MG PC7722-1G
APOSPC7722-250MGEA 31.9 EUR
APOSPC7722-250MG APOSPC7722-1G
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
4-(Trifluoromethyl)-2-pyridinecarbonitrile
Formula: C₇H₃F₃N₂
MW: 172,11 g/mol
Pto. Ebullición: 58…60 °C/1,5mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09038236
Núm. CAS: 936841-69-9