6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7724-100G PC7724-25G PC7724-5G
APOSPC7724-100GEA 778 EUR
APOSPC7724-100G APOSPC7724-25G APOSPC7724-5G
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
6-Fluoroindole-3-acetonitrile
Formula: C₁₀H₇FN₂
MW: 174,18 g/mol
Pto. de fusión: 50…53 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD09756481
Núm. CAS: 2341-25-5