Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 1-Butyl-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate(V), 1-(But-1-yl)-3-methyl-1H-imidazol-3-ium hexafluorophosphate
PC7732-100G PC7732-25G PC7732-5G
APOSPC7732-100GEA 46.4 EUR
APOSPC7732-100G APOSPC7732-25G APOSPC7732-5G
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio 97%
Hexafluorofosfato de 1-butil-3-metilimidazolio
Ionic Liquid.
Formula: C₈H₁₅F₆N₂P
MW: 284.18 g/mol
Pto. Ebullición: >340 °C
Pto. de fusión: 44383 °C
Densidad: 1.38 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03093295
Núm. CAS: 174501-64-5