2-Fluorobencilamina 95%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7734-100G PC7734-25G PC7734-500G
APOSPC7734-100GEA 201 EUR
APOSPC7734-100G APOSPC7734-25G APOSPC7734-500G
2-Fluorobencilamina 95%
2-Fluorobencilamina
Formula: C₇H₈FN
Pto. Ebullición: 73…75 °C/13mmHg
Densidad: 1,099 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 67 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008107
Núm. CAS: 89-99-6
EINECS: 201-957-9
UN: 2735
ADR: 8,III