Alcohol 5-fluoro-2-metoxibencilico
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: (5-Fluoro-2-methoxyphenyl)methanol
PC7735-1G PC7735-5G PC7735-10G
APOSPC7735-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7735-1G APOSPC7735-5G APOSPC7735-10G
Alcohol 5-fluoro-2-metoxibencilico
Alcohol 5-fluoro-2-metoxibencilico
Formula: C₈H₉FO₂
MW: 156.16 g/mol
Pto. de fusión: 37 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00671767
Núm. CAS: 426831-32-5