Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7739-25G PC7739-5G
APOSPC7739-25GEA 140 EUR
APOSPC7739-25G APOSPC7739-5G
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo 98%
Isotiocianato de 2-(trifluorometil)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NS
Pto. Ebullición: 95…96 °C/10mmHg
Densidad: 1,346 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 105 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039644
Núm. CAS: 1743-86-8
UN: 2810
ADR: 6.1,III