Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethyl)benzene, α,α,α-Trifluoro-p-tolyl isothiocyanate, p-Trifluoromethylphenylisothiocyanate
PC7741-25G PC7741-5G PC7741-1G
APOSPC7741-25GEA 0 EUR
APOSPC7741-25G APOSPC7741-5G APOSPC7741-1G
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo 98%
Isotiocianato de 4-(trifluorometil)fenilo
Formula: C₈H₄F₃NS
MW: 203,19 g/mol
Pto. Ebullición: 207 °C
Pto. de fusión: 39…43 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039645
Núm. CAS: 1645-65-4
UN: 3261
ADR: 8,II