(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Sinónimos: 2-Bromo-5-fluorophenylacetic acid
PC7747-25G PC7747-100G
APOSPC7747-25GEA 91.5 EUR
APOSPC7747-25G APOSPC7747-100G
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid 98%
(2-Bromo-5-fluorophenyl)acetic acid
Formula: C₈H₆BrFO₂
MW: 233,03 g/mol
Pto. de fusión: 113…114 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD03094440
Núm. CAS: 739336-26-6