5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7749-10G PC7749-1G PC7749-5G PC7749-25G
APOSPC7749-10GEA 331 EUR
APOSPC7749-10G APOSPC7749-1G APOSPC7749-5G APOSPC7749-25G
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine 97%
5-(Chloromethyl)-2-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₇H₅ClF₃N
Pto. Ebullición: 92…94 °C/6…8mmHg
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD01862650
Núm. CAS: 386715-33-9