2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
Sinónimos:
1,1,1-Trifluoro-2-methylpropan-2-ol
PC7750-1G
PC7750-25G
PC7750-5G
PC7750-500MG
APOSPC7750-1GEA
24.8
EUR
APOSPC7750-1G
APOSPC7750-25G
APOSPC7750-5G
APOSPC7750-500MG
2-Trifluoromethyl-2-propanol 97%
2-Trifluoromethyl-2-propanol
Formula:
C₄H₇F₃O MW: 128.09 g/mol Pto. Ebullición: 80…81 °C Densidad: 1.17 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 15 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00014391 Núm. CAS: 507-52-8 EINECS: 208-075-3 UN: 1987 ADR: 3 II |