1-Bromo-2-cloro-5-fluorobenceno 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7751-100G PC7751-25G PC7751-500G
APOSPC7751-100GEA 69.6 EUR
APOSPC7751-100G APOSPC7751-25G APOSPC7751-500G
1-Bromo-2-cloro-5-fluorobenceno 98%
1-Bromo-2-cloro-5-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
Densidad: 1,75 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00061120
Núm. CAS: 201849-15-2