2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-Bromo-1-cloro-4-fluorobenceno, 1-Bromo-3-cloro-6-fluorobenceno
PC7752-100G PC7752-25G PC7752-5G
APOSPC7752-100GEA 56.7 EUR
APOSPC7752-100G APOSPC7752-25G APOSPC7752-5G
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno 97%
2-Bromo-4-cloro-1-fluorobenceno
Formula: C₆H₃BrClF
MW: 209,44 g/mol
Pto. Ebullición: 180 °C
Densidad: 1,719 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 85 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00672934
Núm. CAS: 1996-30-1