4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7756-1G PC7756-250MG PC7756-500MG
APOSPC7756-1GEA 203 EUR
APOSPC7756-1G APOSPC7756-250MG APOSPC7756-500MG
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
4-Amino-7-(trifluoromethyl)quinoline
Formula: C₁₀H₇F₃N₂
MW: 212,18 g/mol
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00269411
Núm. CAS: 243666-11-7