2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7761-25G PC7761-5G PC7761-100G
APOSPC7761-25GEA 111 EUR
APOSPC7761-25G APOSPC7761-5G APOSPC7761-100G
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid 98%
2-(Trifluoromethyl)acrylic acid
Formula: C₄H₃F₃O₂
Pto. Ebullición: 86 °C/35mmHg
Pto. de fusión: 48…52 °C
Pto. de inflamación: 82 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00042424
Núm. CAS: 381-98-6
UN: 3261
ADR: 8,II