tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
PC7763-1G
PC7763-250MG
APOSPC7763-1GEA
176
EUR
APOSPC7763-1G
APOSPC7763-250MG
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate 94%
tert-Butyl-2-formyl-4-(trifluoromethoxy)phenylcarbamate
Formula:
C₁₃H₁₄F₃NO₄ Pto. de fusión: 102…104 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD08669635 Núm. CAS: 505084-60-6 |