2'-(Trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Atención
|
Sinónimos:
o-(Trifluorometil)propiofenona
PC7764-25G
PC7764-5G
APOSPC7764-25GEA
114
EUR
APOSPC7764-25G
APOSPC7764-5G
2'-(Trifluorometil)propiofenona 97%
2'-(Trifluorometil)propiofenona
Formula:
C₁₀H₉F₃O MW: 202,18 g/mol Pto. Ebullición: 219…220 °C Densidad: 1,214 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 101 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00013557 Núm. CAS: 16185-96-9 |