3'-(Trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: m-(Trifluorometil)propiofenona
PC7765-100G PC7765-25G PC7765-5G
APOSPC7765-100GEA 122 EUR
APOSPC7765-100G APOSPC7765-25G APOSPC7765-5G
3'-(Trifluorometil)propiofenona 97%
3'-(Trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202,18 g/mol
Pto. Ebullición: 216…217 °C
Pto. de fusión: 18…19 °C
Densidad: 1,202 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: >100 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039227
Núm. CAS: 1533-03-5