4'-(Trifluorometil)propiofenona 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: p-(Trifluorometil)propiofenona
PC7766-100G PC7766-25G PC7766-5G
APOSPC7766-100GEA 366 EUR
APOSPC7766-100G APOSPC7766-25G APOSPC7766-5G
4'-(Trifluorometil)propiofenona 97%
4'-(Trifluorometil)propiofenona
Formula: C₁₀H₉F₃O
MW: 202.18 g/mol
Pto. Ebullición: 216 °C
Pto. de fusión: 36…39 °C
Densidad: 1.973 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 99 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00039231
Núm. CAS: 711-33-1