3-(Trifluorometil)pirazol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
Sinónimos: 3-(Trifluorometil)-1H-pirazol
PC7766B-100G PC7766B-25G PC7766B-5G
APOSPC7766B-100GEA 214 EUR
APOSPC7766B-100G APOSPC7766B-25G APOSPC7766B-5G
3-(Trifluorometil)pirazol 97%
3-(Trifluorometil)pirazol
Formula: C₄H₃F₃N₂
Pto. Ebullición: 70 °C/2mmHg
Pto. de fusión: 45…47 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00115018
Núm. CAS: 20154-03-4