3-(Trifluorometil)piridina 97%
Proveedor: Apollo Scientific
|
Peligro
|
PC7766G-1G
PC7766G-25G
PC7766G-5G
APOSPC7766G-1GEA
21.9
EUR
APOSPC7766G-1G
APOSPC7766G-25G
APOSPC7766G-5G
3-(Trifluorometil)piridina 97%
3-(Trifluorometil)piridina
Formula:
C₆H₄F₃N MW: 147.1 g/mol Pto. Ebullición: 113…115 °C Densidad: 1.276 g/cm³ (25 °C) Pto. de inflamación: 21 °C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00100032 Núm. CAS: 3796-23-4 EINECS: 223-268-2 UN: 1992 ADR: 3+6.1 III |