4-(Trifluorometil)piridina
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
PC7766H-1G PC7766H-5G
APOSPC7766H-1GEA 21.9 EUR
APOSPC7766H-1G APOSPC7766H-5G
4-(Trifluorometil)piridina
4-(Trifluorometil)piridina
Formula: C₆H₄F₃N
Pto. Ebullición: 108 °C
Densidad: 1,27 g/cm³ (25 °C)
Pto. de inflamación: 20 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00153289
Núm. CAS: 3796-24-5
UN: 1993
ADR: 3,II