2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7766X-1G PC7766X-250MG
APOSPC7766X-1GEA 24.8 EUR
APOSPC7766X-1G APOSPC7766X-250MG
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-Hydrazinyl-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₆F₃N₃
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00236724
Núm. CAS: 89570-85-4