7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7767-25G PC7767-5G
APOSPC7767-25GEA 292 EUR
APOSPC7767-25G APOSPC7767-5G
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol 97%
7-(Trifluoromethyl)-4-quinolinol
Formula: C₁₀H₆F₃NO
Pto. de fusión: 266…269 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00006779
Núm. CAS: 322-97-4