4-(Trifluorometil)-2,3,5,6-tetrafluorotiofenol 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7769C-1G PC7769C-5G
APOSPC7769C-1GEA 71.2 EUR
APOSPC7769C-1G APOSPC7769C-5G
4-(Trifluorometil)-2,3,5,6-tetrafluorotiofenol 97%
4-(Trifluorometil)-2,3,5,6-tetrafluorotiofenol
Formula: C₇HF₇S
Pto. Ebullición: 169 °C
Densidad: 1,66 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00191594
Núm. CAS: 651-84-3