4-(Trifluorometil)tiobenzamida 98%
Proveedor: Apollo Scientific
Atención
PC7769F-25G PC7769F-5G PC7769F-100G
APOSPC7769F-25GEA 34.8 EUR
APOSPC7769F-25G APOSPC7769F-5G APOSPC7769F-100G
4-(Trifluorometil)tiobenzamida 98%
4-(Trifluorometil)tiobenzamida
Formula: C₈H₆F₃NS
MW: 205.2
Pto. Ebullición: 254
Pto. de fusión: 135…138 °C
Pto. de inflamación: >110 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00051806
Núm. CAS: 72505-21-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III