4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
Proveedor: Apollo Scientific
Peligro
Sinónimos: (4-(Bromomethyl)phenyl)(trifluoromethyl)sulphane
PC7769K-1G PC7769K-100MG PC7769K-250MG
APOSPC7769K-1GEA 43.5 EUR
APOSPC7769K-1G APOSPC7769K-100MG APOSPC7769K-250MG
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide 97%
4-(Trifluoromethylthio)benzyl bromide
Formula: C₈H₆BrF₃S
MW: 271,10 g/mol
Pto. Ebullición: 115…118 °C/13mmHg
Pto. de fusión: 53…57 °C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00129189
Núm. CAS: 21101-63-3
UN: 3261
ADR: 8,II